Principaux documents
PH009443
{methyl[(methylsulfanyl)carbothioyl]amino}acetic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C5H9NO2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.261
Numéro MDL:
Autres remarques