Documents
PH009283
7-chloro-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-one
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H9ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.682
Numéro MDL:
Autres remarques