Documents
PH009263
ethyl [(3-cyano-4,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)amino](oxo)acetate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H13N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.245
Numéro MDL:
Autres remarques