Principaux documents
PH008696
2-(1,3-benzoxazol-2-ylsulfanyl)-N,N-dimethylethanamine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H14N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.311
Numéro MDL:
Autres remarques