Principaux documents
PH008470
3-{[(E)-(4-chlorophenyl)methylidene]amino}-1,3-oxazolidin-2-one
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H9ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.648
Numéro MDL:
Autres remarques