Principaux documents
PH008174
4-methyl-N-(1H-1,2,4-triazol-5-yl)benzenesulfonamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H10N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.27
Numéro MDL:
Autres remarques