Principaux documents
PH008154
Sigma-Aldrich
(4-Methoxyphenyl)(1H-pyrrol-2-yl)methanone
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H11NO2
Numéro CAS:
Chaîne SMILES 
O=C(C1=CC=CN1)C2=CC=C(OC)C=C2
InChI
1S/C12H11NO2/c1-15-10-6-4-9(5-7-10)12(14)11-3-2-8-13-11/h2-8,13H,1H3