Principaux documents
PH007839
N'-[(E)-1-(2-pyridinyl)ethylidene]benzohydrazide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.279
Numéro MDL:
Autres remarques