Principaux documents
PH006725
1-methoxy-3-[(3E)-6-(3-methoxyphenyl)-3-hexenyl]benzene
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H24O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.413
Numéro MDL:
Autres remarques