Documents
PH006638
1-(6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H16N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.336
Numéro MDL:
Autres remarques