Principaux documents
PH006357
N-(4,6-dimethyl-2-pyridinyl)-4-nitrobenzamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.278
Numéro MDL:
Autres remarques