Principaux documents
PH005980
Sigma-Aldrich
(4-Bromophenyl)(3-hydroxy-5-methyl-2-furyl)methanone
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H9BrO3
Numéro CAS:
Chaîne SMILES 
O=C(C(C=C1)=CC=C1Br)C2=C(O)C=C(C)O2
InChI
1S/C12H9BrO3/c1-7-6-10(14)12(16-7)11(15)8-2-4-9(13)5-3-8/h2-6,14H,1H3