Principaux documents
PH005916
Sigma-Aldrich
Diethyl 2-(tetrahydro-2H-pyran-2-ylmethyl)malonate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H22O5
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
O=C(OCC)C(CC1CCCCO1)C(OCC)=O