Principaux documents
PH005247
2,2-dichloro-N-[2-(4-nitrophenyl)-2-oxoethyl]acetamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H8Cl2N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.092
Numéro MDL:
Autres remarques