PH005055
4-chloro-N-(5-cyclohexyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H16ClN3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.884
Numéro MDL:
Autres remarques