Principaux documents
PH005031
N-[1-(4,4-diethoxy-2-butynyl)-4-piperidinyl]benzamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H28N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.458
Numéro MDL:
Autres remarques