Principaux documents
PH005018
ethyl (2E)-[2-oxo-1-(1-piperidinylmethyl)-1,2-dihydro-3H-indol-3-ylidene]ethanoate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H22N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.388
Numéro MDL:
Autres remarques