Principaux documents
PH004987
N-[cyano(2-methoxyphenyl)methyl]-N-phenylbenzamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.401
Numéro MDL:
Autres remarques