Principaux documents
PH004321
Sigma-Aldrich
4-Methyl-N-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-N-(2-nitrophenyl)benzenesulfonamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H18N2O6S2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
O=S(N(S(C(C=C1)=CC=C1C)(=O)=O)C2=CC=CC=C2[N+]([O-])=O)(C(C=C3)=CC=C3C)=O