Principaux documents
PH004068
3,3'-disulfanediylbis(1-methyl-1H-indole-2-carbohydrazide)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H20N6O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
440.549
Numéro MDL:
Autres remarques