Principaux documents
PH003948
4-{4-[bis(2-iodoethyl)amino]phenyl}butanoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H19I2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
487.122
Numéro MDL:
Autres remarques