Principaux documents
PH003856
methyl 18-hydroxy-11,17-dimethoxyyohimban-16-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H30N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.506
Numéro MDL:
Autres remarques