Principaux documents
PH003747
methyl 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-6-[(tert-butoxycarbonyl)amino]hexanoate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H30N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.472
Numéro MDL:
Autres remarques