Principaux documents
PH003603
Sigma-Aldrich
2-Undecyl-1H-benzimidazole
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H28N2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCC1=NC2=C(C=CC=C2)N1
InChI
1S/C18H28N2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15-18-19-16-13-11-12-14-17(16)20-18/h11-14H,2-10,15H2,1H3,(H,19,20)
Clé InChI
GFKNPGTWLJFDKJ-UHFFFAOYSA-N