Principaux documents
PH003586
Sigma-Aldrich
4-[(3-Oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl)amino]benzenesulfonamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H12N2O4S
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
O=C1C2=C(C=CC=C2)C(O1)NC(C=C3)=CC=C3S(N)(=O)=O