Principaux documents
PH003507
ethyl (2Z)-2-cyano-3-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)-2-propenoate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.277
Numéro MDL:
Autres remarques