Principaux documents
PH002917
3-(4-methoxyphenyl)-2-methyl-4-oxo-3,4-dihydro-2H-chromen-7-yl acetate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H18O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.352
Numéro MDL:
Autres remarques