Documents
PH002777
8-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-3-ol
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H19ClN2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.871
Numéro MDL:
Autres remarques