Principaux documents
PH002152
Sigma-Aldrich
2-[1,1′-Biphenyl]-4-yl-2-oxoethyl benzoate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H16O3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
O=C(COC(C1=CC=CC=C1)=O)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C21H16O3/c22-20(15-24-21(23)19-9-5-2-6-10-19)18-13-11-17(12-14-18)16-7-3-1-4-8-16/h1-14H,15H2
Clé InChI
LYRKZCCOQJWSLZ-UHFFFAOYSA-N