PH002113
N-{2-[(5Z)-5-(2-methoxybenzylidene)-2,4-dioxo-1,3-thiazolidin-3-yl]ethyl}pentanamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H22N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.451
Numéro MDL:
Autres remarques