Key Documents
PH001870
Sigma-Aldrich
4-Benzyl-1-bromo-7-chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinazolin-5(4H)-one
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H10BrClN4O
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
O=C1C2=CC(Cl)=CC=C2N3C(Br)=NN=C3N1CC4=CC=CC=C4