Principaux documents
PH001752
Sigma-Aldrich
tert-Butyl [[2-(3-nitrophenyl)ethyl]amino]acetate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H20N2O4
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
O=[N+]([O-])C1=CC=CC(CCNCC(OC(C)(C)C)=O)=C1