Principaux documents
PH001743
Sigma-Aldrich
8-(2,3,3a,4,5,6-Hexahydro-1H-phenalen-1-yl)-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H31N3O
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
O=C1C(CCN2C(CC3)C4=CC=CC5=C4C3CCC5)(CC2)N(CN1)C6=CC=CC=C6