Principaux documents
PH000597
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzyl 3-[[3-(trifluoromethyl)benzyl]sulfonyl]-2-naphthoate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H18F6O4S
Numéro CAS:
Chaîne SMILES 
O=S(C1=CC(C=CC=C2)=C2C=C1C(OCC3=CC(C(F)(F)F)=CC=C3)=O)(CC4=CC(C(F)(F)F)=CC=C4)=O
InChI
1S/C27H18F6O4S/c28-26(29,30)21-9-3-5-17(11-21)15-37-25(34)23-13-19-7-1-2-8-20(19)14-24(23)38(35,36)16-18-6-4-10-22(12-18)27(31,32)33/h1-14H,15-16H2