Principaux documents
PH000573
DIETHYL 2-[[(2-METHYL-4-PYRIMIDINYL)AMINO]METHYLENE]MALONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H17N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.3
Numéro MDL:
Autres remarques