Documents
PH000255
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-4-methoxybenzenesulfonamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H15NO3S
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
O=S(C(C=C1)=CC=C1OC)(NCC2=CC=CC=C2)=O
InChI
1S/C14H15NO3S/c1-18-13-7-9-14(10-8-13)19(16,17)15-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10,15H,11H2,1H3