Principaux documents
PH000089
Sigma-Aldrich
2-(2-Butoxy-2-oxoethyl)acrylic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H14O4
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Chaîne SMILES 
C=C(C(O)=O)CC(OCCCC)=O
InChI
1S/C9H14O4/c1-3-4-5-13-8(10)6-7(2)9(11)12/h2-6H2,1H3,(H,11,12)