Documents
PH000041
2,5,7,8-TETRAMETHYL-2-(4,8,12-TRIMETHYLTRIDECYL)-3,4-DIHYDRO-2H-CHROMEN-6-YL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H52O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
472.76
Numéro MDL:
Autres remarques