Documents
P55880
Sigma-Aldrich
Purin-6-yltrimethylammonium chloride
Synonyme(s) :
NSC-51095, Trimethylpurin-6-ylammonium chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H12ClN5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.67
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
[Cl-].C[N+](C)(C)c1ncnc2nc[nH]c12