P43602
3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
96%
Synonyme(s) :
3-Picolyl chloride hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
137-143 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[H].ClCc1cccnc1
InChI
1S/C6H6ClN.ClH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
Clé InChI
UZGLOGCJCWBBIV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges