P39001
Phthalazone
99%
Synonyme(s) :
Benzo[d]pyridazin-1(2H)one
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
183-185 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1NN=Cc2ccccc12
InChI
1S/C8H6N2O/c11-8-7-4-2-1-3-6(7)5-9-10-8/h1-5H,(H,10,11)
Clé InChI
IJAPPYDYQCXOEF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves