N22002
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
98%
Synonyme(s) :
p-Nitrophenyl phosphate disodium, Disodium 4-nitrophenyl phosphate hexahydrate, di-Sodium 4-nitrophenyl phosphate, pNPP
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable