Principaux documents
N162
Sigma-Aldrich
R-(−)-Niguldipine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H39N3O6 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
646.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Activité optique
[α]23/D −12.5°, c = 0.14 in methanol(lit.)
Couleur
pale yellow
Solubilité
methanol: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C([C@@H]1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OCCCN3CCC(CC3)(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C36H39N3O6.ClH/c1-25-31(34(40)44-3)33(27-12-10-17-30(24-27)39(42)43)32(26(2)37-25)35(41)45-23-11-20-38-21-18-36(19-22-38,28-13-6-4-7-14-28)29-15-8-5-9-16-29;/h4-10,12-17,24,33,37H,11,18-23H2,1-3H3;1H/t33-;/m1./s1
Clé InChI
MHOSUIMBPQVOEU-MGDILKBHSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Less active enantiomer
Attention
Photosensitive. Adsorbs strongly to plastic.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
V Höllt et al.
Biochemical pharmacology, 43(12), 2601-2608 (1992-06-23)
The (-)-isomer of verapamil is 10-fold more potent as a calcium antagonist than the (+)-isomer. However, both enantiomers are equally effective in increasing cellular accumulation of anticancer drugs [Gruber et al., Int J Cancer 41: 224-226, 1988]. In addition to