Documents
N12058
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzophenone
99%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4COC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.22
Numéro Beilstein :
1912753
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
136-138 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9H
Clé InChI
ZYMCBJWUWHHVRX-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable