Documents
MT51350046
Mettler-Toledo certified buffer
pH 9.21, volume 6 x 250 mL
About This Item
Code UNSPSC :
51191600
Nomenclature NACRES :
NB.79
Stérilité
non-sterile
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51350046
Volume
6 x 250 mL
pH
9.21
Catégories apparentées
Description générale
The perfect product for regulated industries. These solutions are traceable to a certificate of an accredited body of DKD.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable