Principaux documents
MT51340012
Mettler Toledo DX series ISE half-cell membrane kit
For Ammonium ISE
1 EA
795.00 CHF
795.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Changer de vue
1 EA
795.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
39121436
Nomenclature NACRES :
NB.79
795.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51340012
Description générale
DX series ion specific membrane kit. Mount the new membrane onto the shaft of your ISE half-cell, and you have a new ISE!
Kit contains one membrane plus electrolyte