MT51302070
Mettler-Toledo technical buffer
pH 9.21, volume 30 x 20 mL , sachets
Synonyme(s) :
liquid pH 9.21 buffer
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51302070
Volume
30 x 20 mL , sachets
pH
9.21
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- High-quality Mettler-Toledo Rainbow I buffers for accurate sensor calibration and maintenance.
- Small volume packaging (single-use sachets) ensures guaranteed fresh solutions and ease of use.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable