MNO000195
(2,5-Dichloro-4-pyridyl)methanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5Cl2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
ClC1=NC=C(Cl)C(CO)=C1
InChI
1S/C6H5Cl2NO/c7-5-2-9-6(8)1-4(5)3-10/h1-2,10H,3H2
Clé InChI
ANEJVRSCWQZIPR-UHFFFAOYSA-N