Principaux documents
M83007
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-tetralone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.56 (lit.)
pb
95 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1CCC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H12O/c1-8-6-7-11(12)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,8H,6-7H2,1H3
Clé InChI
SRLHDEROUKFEMJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves