Documents
M27603
Sigma-Aldrich
3-(Methylamino)propionitrile
98%
Synonyme(s) :
N-Methyl-β-alaninenitrile
About This Item
Formule linéaire :
CH3NHCH2CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.12
Numéro Beilstein :
1699160
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
Densité
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CNCCC#N
InChI
1S/C4H8N2/c1-6-4-2-3-5/h6H,2,4H2,1H3
Clé InChI
UNIJBMUBHBAUET-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup